Learn More
Cytiva Kits de marquage d’anticorps Amersham™ CyDye™
Méthode pratique pour marquer les anticorps avec les colorants fluorescents CyDye
Marque:  Cytiva PA32000
Code produit. 10744167
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les colorants fluorescents CyDye sont fournis sous forme d’esters NHS réactifs hautement solubles dans l’eau pour faciliter la conjugaison aux biomolécules contenant des groupes aminés aliphatiques.
  • Les conjugaisons sont effectuées dans des conditions douces et sont terminées en moins d’1 heure
  • Les colorants sont conditionnés en quantités prémésurées et scellés au papier d’aluminium pour garantir des marquages homogènes
Informations sur la commande
Les kits d’anticorps contiennent tous les réactifs requis pour les réactions de 2 x 1 mg. Les kits d’anticorps monoclonaux contiennent tous les réactifs requis pour les réactions de 2 x 0,1 mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour la conjugaison des protéines avec le colorant réactif Cy2
Kit pour le marquage d’anticorps Cy2
896,95
2°C à 8°C, à l’abri de la lumière
Jaune
Pièce
7 à 7,3
Colorant Cy2 : soluble dans l’eau froide et l’eau chaude. Tampon de couplage : soluble dans l’eau froide et l’eau chaude. Tampon d’élution : Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude
Colorant réactif Cy2
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1