Learn More
Cytiva Kits de marquage d’anticorps Amersham™ CyDye™
Méthode pratique pour marquer les anticorps avec les colorants fluorescents CyDye
Marque:  Cytiva PA33000
Code produit. 10754167
  • 648.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 17-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les colorants fluorescents CyDye sont fournis sous forme d’esters NHS réactifs hautement solubles dans l’eau pour faciliter la conjugaison aux biomolécules contenant des groupes aminés aliphatiques.
  • Les conjugaisons sont effectuées dans des conditions douces et sont terminées en moins d’1 heure
  • Les colorants sont conditionnés en quantités prémésurées et scellés au papier d’aluminium pour garantir des marquages homogènes
Informations sur la commande
Les kits d’anticorps contiennent tous les réactifs requis pour les réactions de 2 x 1 mg. Les kits d’anticorps monoclonaux contiennent tous les réactifs requis pour les réactions de 2 x 0,1 mg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour la conjugaison des protéines avec le colorant réactif Cy3
Kit pour le marquage d’anticorps Cy3
949,11
2°C à 8°C, à l’abri de la lumière
Rouge
Pièce
7 à 7,3
Colorant Cy3 : soluble dans l’eau froide et l’eau chaude. Tampon de couplage : soluble dans l’eau froide et l’eau chaude. Tampon d’élution : Soluble dans l’eau froide et l’eau chaude
Colorant réactif Cy3
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1