Learn More
Invitrogen™ Eau sans nucléase (non traitée au DEPC)
L’eau sans nucléase (non traitée au DEPC) a été désionisée, filtrée dans la bouteille finale et autoclavée.
Marque: Invitrogen™ 4387936
235.65 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24074" pour bénéficier de cette offre.
Description
- L’eau sans nucléase (non traitée au DEPC) a été déionisée, filtrée dans la bouteille finale et autoclavée
- Elle est prête à l’emploi et n’exige aucune préparation, aucun mélange, aucun autoclavage
- Testés rigoureusement pour la contamination des endonucléases non spécifiques, des exonucléases et de l’activité RNase
- Dans la mesure où cette eau n’est pas traitée au DEPC, elle est recommandée pour les applications pour lesquelles le DEPC résiduel risque d’être néfaste (par ex., la microinjection d’ovocytes)
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Biologie moléculaire | |
Non traité au DEPC | |
Autoclavé, filtré par membrane |
Flacon | |
4 x 1000 ml | |
Ambion™ |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%