Learn More
Invitrogen™ Max Bacterial Enhancement Reagent
Amélioration du triple de l’isolement intact de l’ARN total des bactéries gram-positif et gram-négatif
Marque:  Invitrogen™ 16122012
Code produit. 11508906
  • 818.00€ / 20mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Réactif Max Bacterial Enhancement
Description
Description
Le réactif Max Bacterial Enhancement est conçu pour être utilisé avec le réactif TRIzol™ afin d’améliorer l’isolement de l’ARN total intact jusqu’à trois fois des bactéries gram-positif et gram-négatif. Le réactif Max Bacterial Enhancement est une solution prête à l’emploi composée d’agents chélateurs, de détergents et d’un tampon. Il est utilisé comme tampon de pré-traitement efficace pour les cellules bactériennes avant l’isolement de l’ARN avec le réactif TRIzol. L’utilisation du réactif Max Bacterial Enhancement avec TRIzol désactive les ARNases endogènes et favorise la dénaturation des protéines, améliorant ainsi la qualité et l’intégrité de l’ARN. Le réactif Max Bacterial Enhancement est disponible séparément ou conditionné avec le TRIzol dans le cadre du kit d’isolement d’ARN bactérien TRIzol Max™ (n° cat. 16096020 ou 16096040). 100 préparations Manuel : non compatible avec des cadences élevées.
Manuel : non compatible avec des cadences élevées
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction d’ARN, isolement d’ARN total, ARN total extrait d’échantillons bactériens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Comprend le réactif Max Bacterial EnhancementConserver à température ambiante.
Non compatible avec le haut débit (manuel)
1 de chaque
Analyse de micro-ARN
Extraction organique
ARN total, ARN transcriptome, micro-ARN
20 mL
Réactif TRIzol
Sans DNase, sans RNase
Échelle variable
ARN total, ARN transcriptome, micro-ARN
100 réactions
Bactéries (gram-négatif), bactéries (gram-positif)
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Invitrogen™ Max Bacterial Enhancement Reagent > 20 ml