Learn More
Brady™ Panneaux en aluminium à pellicule de polyester pour le transport
32.70€ - 35.35€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 7010 |
---|---|
Matériau | Aluminium, Polyester |
Quantité | 1 de chaque |
Description | Aluminium à pellicule de polyester |
À utiliser avec (application) | Convient pour les panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs |
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Texte affiché | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11764904
|
Brady™
258950 |
Solide inflammable 4 |
35.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11744904
|
Brady™
258947 |
Liquide très inflammable 3 |
35.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11784904
|
Brady™
258953 |
Inflammation spontanée 4 |
35.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11704914
|
Brady™
258956 |
Inflammable au contact de l’eau 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Convient pour les panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs | |
0,271 mm | |
-40°C-140°C | |
Panneau pour transport |
Aluminium, Polyester | |
Aluminium à pellicule de polyester | |
297 mm | |
297 mm | |
Diamant |