Learn More
Brady™ Panneaux en aluminium à pellicule de polyester pour le transport
Marque: Brady™ 258950
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.24300kg
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Convient pour les panneaux de sécurité intérieurs et extérieurs | |
0,271 mm | |
-40°C-140°C | |
Solide inflammable 4 | |
Rouge sur blanc |
Aluminium, Polyester | |
Aluminium à pellicule de polyester | |
297 mm | |
297 mm | |
Diamant | |
Panneau pour transport |