Learn More
Brady™ Panneaux en aluminium à pellicule de polyester pour le transport
Marque: Brady™ 258956
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.24300kg
Spécification
ISO 7010 | |
1 de chaque | |
Used for indoor and outdoor safety signs | |
0,271 mm | |
-40 °C-140 °C | |
Inflammable au contact de l’eau 4 | |
Bleu |
Aluminum, Polyester | |
Aluminium à pellicule de polyester | |
297 mm | |
297 mm | |
Diamant | |
Transport Sign |