Learn More
Wesbart™ Racks en aluminium
The Divided Tray is designed to be placed in a horizontal/vertical cold store or be free standing. The body is made of anodized aluminum, while the dividers are made from 0.5 mm non-anodized aluminum. Trays are provided in a range of capacities and with varying cell sizes (∼10 mm – 30 mm).
13.45€ - 90.60€
Spécification
Type de produit | Rack de congélateur |
---|---|
Matériau | Aluminium |
Stérilité | Non stérile |
À utiliser avec (application) | Conservation à basse température |
À utiliser avec (équipement) | Congélateurs |
Code produit | Marque | Modèle | Diamètre (métrique) du puits | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Diamètre (métrique) du puits | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11746354
|
Wesbart™
WB08/30 |
WB08 / 30 | 30 mm | 25 tubes |
13.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11742353
|
Wesbart™
WB11/30 |
WB11 / 30 | 30 mm | 50 tubes |
28.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11797223
|
Wesbart™
WB23/30 |
WB23 / 30 | 30 mm | 100 tubes |
66.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11716324
|
Wesbart™
WB08/12 |
WB08 / 12 | 12 mm | 144 tubes |
24.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11716464
|
Wesbart™
WB11/14 |
WB11 / 14 | 14 mm | 200 tubes |
32.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11736324
|
Wesbart™
WB08/14 |
WB08 / 14 | 14 mm | 100 tubes |
21.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11736334
|
Wesbart™
WB08/24 |
WB08 / 24 | 24 mm | 36 tubes |
22.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11706404
|
Wesbart™
WB10/20 |
WB10 / 20 | 20 mm | 84 tubes |
30.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11742553
|
Wesbart™
WB17/24 |
WB17 / 24 | 24 mm | 120 tubes |
34.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11707243
|
Wesbart™
WB25/14 |
WB25 / 14 | 14 mm | 600 tubes |
90.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11792363
|
Wesbart™
WB12/12 |
WB12 / 12 | 12 mm | 360 tubes |
42.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11797243
|
Wesbart™
WB25/30 |
WB25 / 30 | 30 mm | 150 tubes |
55.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Portoir en aluminium anodisé• Plateau alu
• Portoir alu
Spécification
Rack de congélateur | |
Non stérile | |
Congélateurs |
Aluminium | |
Conservation à basse température |