Learn More
Wesbart™ Racks en aluminium
The Divided Tray is designed to be placed in a horizontal/vertical cold store or be free standing. The body is made of anodized aluminum, while the dividers are made from 0.5 mm non-anodized aluminum. Trays are provided in a range of capacities and with varying cell sizes (∼10 mm – 30 mm).
Marque:  Wesbart™ WB25/30
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11797243
  • 55.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-10-2024
Description
  • Type de produit : Plateau divisé
  • Matériau du corps : Aluminium anodisé
  • Matériau du diviseur : Aluminium non anodisé
Spécification
Spécification
Rack de congélateur
150 tubes
Rectangle
Conservation à basse température
WB25 / 30
18 in
12 in
30 mm
10 x 15
Aluminium
Non stérile
Congélateurs
460 mm
307 mm
30 mm