Learn More
Wesbart™ Racks en aluminium
The Divided Tray is designed to be placed in a horizontal/vertical cold store or be free standing. The body is made of anodized aluminum, while the dividers are made from 0.5 mm non-anodized aluminum. Trays are provided in a range of capacities and with varying cell sizes (∼10 mm – 30 mm).
Marque: Wesbart™ WB12/12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Type de produit : Plateau divisé
- Matériau du corps : Aluminium anodisé
- Matériau du diviseur : Aluminium non anodisé
Spécification
Rack de congélateur | |
360 tubes | |
Rectangle | |
Conservation à basse température | |
WB12 / 12 | |
15 in | |
6 in | |
12 mm |
12 x 30 | |
Aluminium | |
Non stérile | |
Congélateurs | |
384 mm | |
154 mm | |
12 mm |