Learn More
Wesbart™ Racks en aluminium
The Divided Tray is designed to be placed in a horizontal/vertical cold store or be free standing. The body is made of anodized aluminum, while the dividers are made from 0.5 mm non-anodized aluminum. Trays are provided in a range of capacities and with varying cell sizes (∼10 mm – 30 mm).
Marque:  Wesbart™ WB08/12
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.21000kg
Code produit. 11716324
  • 24.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-11-2024
Description
  • Type de produit : Plateau divisé
  • Matériau du corps : Aluminium anodisé
  • Matériau du diviseur : Aluminium non anodisé
Spécification
Spécification
Rack de congélateur
144 tubes
Carré
Conservation à basse température
WB08 / 12
6 in
6 in
12 mm
12 x 12
Aluminium
Non stérile
Congélateurs
154 mm
154 mm
12 mm