Learn More
Welch™ Centrage intérieur KF en aluminium avec joint torique Viton
Conçu pour une utilisation avec les pompes à vide rotatives à palettes CRVpro. Les bagues de centrage internes KF en aluminium Welch Ilmvac™ sont dotées d’un joint torique en fluoroélastomère remplaçable.
Marque:  Welch™ 701093
Code produit. 10152522
  • 8.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bague de centrage en acier inoxydable avec joint torique Viton
  • Joint torique en fluoroélastomère remplaçable
  • Les ensembles de bagues de centrage sont placés entre deux brides ISO avec des diamètres extérieurs correspondants
  • La partie la plus large de la bague de centrage repose à l’intérieur d’une rainure du localisateur de bague (bride obturatrice) ou d’un contre-alésage (bride alésée) sur la bride Kwik-Flange™
  • Le joint torique repose sur la surface polie plate à l’extérieur de la rainure du localisateur ou du contre-alésage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Séparateur 25 DN
Aluminium
1/boîte
Centrage intérieur KF
Nom du produit
Welch™ Centrage intérieur KF en aluminium avec joint torique Viton > D.E. : 25 mm