Learn More
Welch™ Centrage intérieur KF en aluminium avec joint torique Viton
Conçu pour une utilisation avec les pompes à vide rotatives à palettes CRVpro. Les bagues de centrage internes KF en aluminium Welch Ilmvac™ sont dotées d’un joint torique en fluoroélastomère remplaçable.
8.70€ - 34.25€
Spécification
Matériau | Aluminium |
---|---|
Quantité | 1/boîte |
Type | Centrage intérieur KF |
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10680343
|
Welch™
701091 |
Séparateur 16 DN |
34.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10152522
|
Welch™
701093 |
Séparateur 25 DN |
8.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10090992
|
Welch™
701095 |
Séparateur 40 DN |
13.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Bague de centrage en acier inoxydable avec joint torique Viton
- Joint torique en fluoroélastomère remplaçable
- Les ensembles de bagues de centrage sont placés entre deux brides ISO avec des diamètres extérieurs correspondants
- La partie la plus large de la bague de centrage repose à l’intérieur d’une rainure du localisateur de bague (bride obturatrice) ou d’un contre-alésage (bride alésée) sur la bride Kwik-Flange™
- Le joint torique repose sur la surface polie plate à l’extérieur de la rainure du localisateur ou du contre-alésage
Spécification
Aluminium | |
1/boîte | |
Centrage intérieur KF |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Welch™ Centrage intérieur KF en aluminium avec joint torique Viton