Learn More
Thermo Scientific™ DyLight™ 488-Phosphine
Marquez et détectez les molécules marquées à l’azoture pour le marquage métabolique (ligature de Staudinger) pour les essais de fluorescence avec des colorants fluorescents activés par la phosphine.
Marque: Thermo Scientific™ 88907
442.32 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les réactifs à la phosphine Thermo Scientific™ DyLight Fluor sont des colorants fluorescents activés par la phosphine pour le marquage et la détection spécifiques des molécules marquées à l’azoture, ce qui permet l’utilisation de l’imagerie par fluorescence dans les stratégies de marquage métabolique.
Les groupes azoture, qui sont les cibles réactives des fluors activés par la phosphine, peuvent être introduits dans des protéines ou d’autres cibles cellulaires par l’intermédiaire de réactifs azoture ou par un marquage in vivo avec des dérivés azotés des éléments de construction métaboliques naturels. Comme ni les phosphines ni les azotures ne sont présents dans les systèmes biologiques, ils comprennent des paires de ligature chimiosélective (mutuellement spécifiques) pour le marquage et la conjugaison. Ainsi, lorsqu’ils sont utilisés en combinaison avec des stratégies de marquage à l’azoture, les fluors DyLight activés par la phosphine permettent un marquage fluorescent dirigé pour faciliter la détection des interactions entre protéines et des modifications post-translationnelles à l’aide des technologies d’imagerie par fluorescence.Points clés :
Soluble se dissout facilement dans des solvants miscibles à l’eau (par exemple, DMSO) pour une dilution ultérieure dans des mélanges de réactions aqueuses avec des lysats cellulaires et d’autres échantillons biologiques
Compatible : la chimie réactionnelle se déroule efficacement dans des conditions de tampon simple ; elle ne nécessite pas de réactifs accessoires tels que du cuivre ou des agents réducteurs, et n’interfère pas avec les applications de fluorescence
Chimiosélectivité : le groupe réactif de la phosphine est spécifique dans les échantillons biologiques pour les molécules marquées à l’azoture, ce qui garantit que le marquage fluorescent est spécifique
Fluorescence haute performance : DyLight 488, DyLight 550 et DyLight 650 sont des fluorophores intenses et très stables pour la détection des fluorescences verte, orange et rouge
Spécification
Colorant exclusif vert fluorescent activé par phosphine | |
1 mg | |
DyLight™ | |
Phosphine | |
DyLight 488 |
488-Phosphine | |
Conserver sous forme desséchée à -20°C. Expédié à température ambiante. | |
Azoture | |
DMF (diméthylformamide) | |
Marquage de chimie de Staudinger, Fluors DyLight |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.