Learn More
Kautex™ Bouchons à vis en PP noirs
Marque:  Kautex™ 2000070753
Code produit. 15951411
  • 91.05€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Noir
en PP
Bouchon à vis
65 mm
Anneau d’inviolabilité sans sortie
Insert en mousse en polyéthylène
Flacon de 500 ml
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Kautex™ Bouchons à vis en PP noirs > Diamètre extérieur : 65 mm ; À utiliser avec : flacon de 500 ml