Learn More
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-530W
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Le revêtement en polymère de nitrile protège contre les fuites de produits chimiques pouvant entrer en contact avec la peau
- Adaptés aux applications intérieures
- Doublure en nylon
- Manchette de gants
- Vert marin, gris anthracite
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Coating Material | Nitrile |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 9 |
Modèle | 58-530W |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Nylon |
Doublure | Nylon blanc |
Quantité | 6 paires |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants pour immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-530W >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu