Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-270
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Manchette en nitrile fine et à double épaisseur avec doublure sans coutures en nylon jauge 15
- Légers et confortables
- Retiennent un minimum de chaleur et limitent la transpiration
- Imperméables
- La forme de la manchette de sécurité empêche les accrocs et évite les démangeaisons
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nitrile |
Matériau de la manchette | Nitrile |
Couleur | Gris |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 9 |
Couleur de manchette de gant | Vert |
Type de manchette de gant | Manchette |
Matériau de revêtement | Nylon |
Quantité | 12 paires |
Résistant à | Résistance chimique |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants d’immersion en nitrile AlphaTec™ série 58-270 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu