Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide tout-trans rétinoïque, 97 % Code produit.: 10023433
Thermo Scientific Chemicals Acide tout-trans rétinoïque, 97 %
Code produit. 10023433
1 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10023433
Marque: Thermo Scientific Chemicals 207340010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le rétinol tout-trans, vitamine A, rétinol, nº CAS 68-26-8, est une vitamine liposoluble qui lie les récepteurs rétinoïdes dans les cellules.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le rétinol tout-trans, communément appelé vitamine A, est un nutriment essentiel liposoluble
• Le rétinol tout-trans est impliqué dans la signalisation hormonale via les récepteurs rétinoïdes
• Il s’agit d’un important régulateur de la division cellulaire et de l’apoptose
• Sa carence peut entraîner des troubles de la vision, des os, du système immunitaire et de la peau
Applications
• Convient à la recherche sur la différenciation cellulaire, le développement embryonnaire, l’immunologie et bien plus encore
• Qualité laboratoire, usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-79-4
Formule moléculaire C20H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 300.44
Numéro MDL MFCD00001551
Clé InChI SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonyme retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
CID PubChem 444795
ChEBI CHEBI:15367
Nom IUPAC Acide(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9(2,6,6-triméthylcyclohexèn-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraénoïque
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau all-trans-Retinoic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 179°C to 184°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 09, III, 3118
Merck Index 15, 8288
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,dmso (25mg/mL),slightly soluble in alcohol and chloroform
Poids de la formule 300.44
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0469037 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number,207340010,207341000
Numéro de lotA0465695 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/09/2024 Catalog Number207340050,207340010,207341000
Numéro de lotA0463290 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number207340050,207340010,207341000
Numéro de lotA0460305 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog Number207340050,207340010,207341000
Numéro de lotA0456919 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/10/2023 Catalog Number207340050,207340010,207341000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • all-trans-Retinoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Acide tout-trans rétinoïque, 97 % >