Learn More
Acide rétinoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’all-trans-rétinol, communément appelé vitamine A, est un nutriment essentiel liposoluble
•L’all-trans-rétinol est impliqué dans la signalisation hormonale via les récepteurs rétinoïdes
•Il s’agit d’un important régulateur de la division cellulaire et de l’apoptose
•Sa carence peut entraîner des troubles de la vision, des os, du système immunitaire et de la peau
Applications
• Convient à la recherche sur la différenciation cellulaire, le développement embryonnaire, l’immunologie et bien plus encore
• Qualité laboratoire, usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Retinoic acid |
Point de fusion | 180°C to 182°C |
Quantité | 2 g |
Beilstein | 2057223 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 14,8165 |
Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,acetate,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide,chloroform,methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water and ether. |
Nom IUPAC | Acide(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9(2,6,6-triméthylcyclohexèn-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraénoïque |
Poids de la formule | 300.44 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
N21L075 | Certificat d’analyse | 26/02/2025 | 044540.02,044540.77,044540.04 |
X16K029 | Certificat d’analyse | 30/10/2024 | 044540.02,044540.77,044540.04 |
R30K019 | Certificat d’analyse | 18/06/2024 | 044540.02,044540.77,044540.04 |
Q03K027 | Certificat d’analyse | 19/04/2024 | 044540.02,044540.77,044540.04 |
P15K022 | Certificat d’analyse | 21/03/2024 | 044540.02,044540.77,044540.04 |