Learn More
Acide rétinoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11485290
Acide rétinoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11485290
0.1 g
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
2 g
Code produit. 11485290
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044540.77
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le rétinol tout-trans, vitamine A, rétinol, nº CAS 68-26-8, est une vitamine liposoluble qui lie les récepteurs rétinoïdes dans les cellules.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’all-trans-rétinol, communément appelé vitamine A, est un nutriment essentiel liposoluble
•L’all-trans-rétinol est impliqué dans la signalisation hormonale via les récepteurs rétinoïdes
•Il s’agit d’un important régulateur de la division cellulaire et de l’apoptose
•Sa carence peut entraîner des troubles de la vision, des os, du système immunitaire et de la peau
Applications
• Convient à la recherche sur la différenciation cellulaire, le développement embryonnaire, l’immunologie et bien plus encore
• Qualité laboratoire, usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-79-4
Formule moléculaire C20H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 300.44
Numéro MDL MFCD00001551
Clé InChI SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonyme retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
CID PubChem 444795
ChEBI CHEBI:15367
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Retinoic acid
Point de fusion 180°C to 182°C
Quantité 0.1 g
Beilstein 2057223
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8165
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetate,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide,chloroform,methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water and ether.
Nom IUPAC Acide(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9(2,6,6-triméthylcyclohexèn-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraénoïque
Poids de la formule 300.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN21L075 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/02/2025 Catalog Number044540.02,044540.77,044540.04
Numéro de lotX16K029 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog Number044540.02,044540.77,044540.04
Numéro de lotR30K019 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Catalog Number044540.02,044540.77,044540.04
Numéro de lotQ03K027 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/04/2024 Catalog Number044540.02,044540.77,044540.04
Numéro de lotP15K022 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2024 Catalog Number044540.02,044540.77,044540.04
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Retinoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: all-trans-Retinoic acid
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide rétinoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >