Learn More
MP Biomedicals™ Gélose, qualité bactériologique
Spécialement purifiée pour la préparation de milieux de culture solides pour les applications microbiologiques et bactériologiques.
168.00€ - 642.00€
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11456642
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0215017880
100 g
168.00€
100g
Expédition estimée: 24-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11466642
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0215017883
250 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11476642
Afficher les documents
MP Biomedicals™
0215017890
500 g
642.00€
500g
Expédition estimée: 24-12-2024
Description
  • À partir d’algue rouge Rhodophyceae
  • Qualité bactériologique
  • Blanc à jaune clair
  • Poudre maille 100
  • N° CAS : 9002-18-0
  • CE N° 232-658-1