Learn More
MP Biomedicals™ Gélose, qualité bactériologique
Spécialement purifiée pour la préparation de milieux de culture solides pour les applications microbiologiques et bactériologiques.
Marque:  MP Biomedicals™ 0215017890
594.65 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11476642
  • 642.00€ / 500g
Expédition estimée: 24-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • À partir d’algue rouge Rhodophyceae
  • Qualité bactériologique
  • Blanc à jaune clair
  • Poudre maille 100
  • N° CAS : 9002-18-0
  • CE N° 232-658-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 g
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • agar, bacteriological grade
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: agar micro biology reagent