Learn More
MP Biomedicals™ Gélose, qualité bactériologique
Spécialement purifiée pour la préparation de milieux de culture solides pour les applications microbiologiques et bactériologiques.
Marque: MP Biomedicals™ 0215017883
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- From Red alga Rhodophyceae
- Bacteriological Grade
- White to light yellow
- 100 mesh powder
- CAS: 9002-18-0
- EC No. 232-658-1
Spécification
Red Alga Rhodophyceae | |
15°C à 30°C | |
Bactériologique | |
250 g |
Off-white | |
Poudre | |
Utilisé pour la préparation de milieux de culture solides pour l’application microbiologique et bactériologique |