Learn More
MP Biomedicals™ Gélose, qualité bactériologique
Spécialement purifiée pour la préparation de milieux de culture solides pour les applications microbiologiques et bactériologiques.
Marque:  MP Biomedicals™ 0215017880
Code produit. 11456642
  • 168.00€ / 100g
Expédition estimée: 02-01-2025
pour voir le stock disponible 
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • À partir d’algue rouge Rhodophyceae
  • Qualité bactériologique
  • Blanc à jaune clair
  • Poudre maille 100
  • N° CAS : 9002-18-0
  • CE N° 232-658-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Algue rouge Rhodophyceae
15°C à 30°C
Bactériologique
Utilisé pour la préparation de milieux de culture solides pour l’application microbiologique et bactériologique
Blanc cassé
Poudre
Gélose
100 g
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali