Learn More
Chlorure d’adipoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10563541
Chlorure d’adipoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10563541
100 mL, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10563541
Marque: Thermo Scientific Acros 173181000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chlorure d’adipoyle, 98 %, C6H8Cl2O2, numéro CAS-111-50-2, chlorure d’acide adipique, dichlorure d’acide adipique, dichlorure adipique, chlorure d’adipoyle, chlorure d’adipoyle, dichlorure d’adipoyle, chlorure d’adipyle, chlorure de butane-1,4-dicarbonyle, chlorure d’hexanedioyl, pubchem13242, 500 ml, 02, 653
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-50-2
Formule moléculaire C6H8Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 183.03
Numéro MDL MFCD00000759
Clé InChI PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 61034
Nom IUPAC Dichlorure d’hexanedioyl
SMILES C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipoyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 105.0°C to 107.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO(CH2)4COCl
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4720
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 653
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl
Poids de la formule 183.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0453250 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/12/2023 Catalog Number173181000,173185000
Numéro de lotA0439195 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number173181000,173185000
Numéro de lotA0401022 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number173181000,173185000
Numéro de lotA0417163 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/05/2021 Catalog Number173181000,173185000
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Adipoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
Nom du produit
Chlorure d’adipoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >