Learn More
Chlorure d’adipoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10216040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10216040
Marque: Thermo Scientific Acros 173185000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chlorure d’adipoyle, 98 %, C6H8Cl2O2, numéro CAS-111-50-2, chlorure d’acide adipique, dichlorure d’acide adipique, dichlorure adipique, chlorure d’adipoyle, chlorure d’adipoyle, dichlorure d’adipoyle, chlorure d’adipyle, chlorure de butane-1,4-dicarbonyle, chlorure d’hexanedioyl, pubchem13242, 500 ml, 02, 653
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-50-2
Formule moléculaire C6H8Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 183.03
Numéro MDL MFCD00000759
Clé InChI PWAXUOGZOSVGBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adipoyl chloride, adipoyl dichloride, adipyl chloride, adipoylchloride, adipic dichloride, hexanedioyl chloride, adipic acid dichloride, butane-1,4-dicarbonyl chloride, adipic acid chloride, pubchem13242
CID PubChem 61034
Nom IUPAC Dichlorure d’hexanedioyl
SMILES C(CCC(=O)Cl)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Adipoyl chloride
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 105.0°C to 107.0°C (2.0 mmHg)
Point d’éclair 72°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO(CH2)4COCl
Indice de réfraction 1.4700 to 1.4720
Quantité 500 mL
Beilstein 02, 653
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming hcl
Poids de la formule 183.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Adipoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.