Learn More
Chlorure d’adipoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Adipoyl chloride is used in the production of nylon by reacting with hexamethylene diamine. It is also used in the preparation of biphenyl end-capped liquid crystals. Further, it is employed in the synthesis of chiral polymer for membrane applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorure dʼadipoyle est utilisé dans la production de nylon en réagissant avec lʼhexaméthylène diamine. Il est également utilisé dans la préparation de cristaux liquides à “end-cappingˮ biphényle. De plus, il est utilisé dans la synthèse de polymères chiraux pour les applications membranaires.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Agents oxydants forts, bases et acides incompatibles.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Adipoyl chloride |
Densité | 1.255 |
Point d’ébullition | 105°C to 107°C (2 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Odeur | Acrid |
Formule linéaire | ClCO(CH2)4COCl |
Indice de réfraction | 1.4705 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3265 |
Beilstein | 507709 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Adipoyl chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Adipoyl chloride