Learn More
Corning™ Film de scellage en aluminium pour microplaques
Assure une grande étanchéité pour minimiser l’évaporation et la condensation. Le film de scellage en aluminium Corning™ pour microplaques à 384 puits permet un fonctionnement sans huile lorsqu’il est utilisé avec des thermocycleurs à couvercles chauffants.
Marque: Corning™ 6569
Description
- Application et retrait faciles pour un stockage à court et à long terme
- Offre une fermeture étanche pour minimiser l’évaporation et la condensation
- Le film de scellage en aluminium (réf. ° et 6569 6570) convient pour une utilisation entre –80°C et +150°, n’est pas transparent et est perçable.
- Le film de scellage respirant (réf. 3345) permet l’échange de gaz à la surface.
- Le film de scellage optique universel (réf. . 6575) convient pour une utilisation entre -70°C et 100°C et est transparent.
Spécification
Aluminium | |
100 | |
Application et retrait faciles pour le stockage à court et à long terme. Fournit un joint étanche pour minimiser l’évaporation et la condensation. Permet un fonctionnement sans huile lorsqu’utilisée avec des thermocycleurs à couvercles chauffants. | |
Oui | |
Plaque à 384 puits |
Non stérile | |
100 | |
Bande adhésive | |
-80°C à +150°C |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Film de scellage en aluminium pour microplaques > Film de scellage en aluminium pour microplaques à 384 puits
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu