Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour rotors swing-out Thermo Scientific™ TX-150
Code produit. p-4604423 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de tube:
Microtube
Tube conique ou à jupe 50 ml
Tube de prélèvement sanguin 3/5 ml
Tube de prélèvement sanguin 5/7 ml
Tube ouvert à fond rond 100 ml
Tube pour FIV 11 ml
Tube universel plat/à jupe 25 ml
Tube à urine 13 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Code produit. 15145263
Marque: Thermo Scientific™ 75005744
Assortiment d’adaptateurs pour tubes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adaptateur pour rotor
Type de tube Tube universel plat/à jupe 25 ml
Capacité 25 ml
Diamètre max. du tube 25 mm
Longueur max. du tube 120 mm
À utiliser avec (équipement) Nacelles coniques de 50 ml pour rotor TX-150