Learn More
Ansell Edmont™ Gants lourds jaunes en fibre d’aramide ActivArmr™ WorkGuard™ série 43-216
Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
10
Description
- Gant à usage intensif
- Idéal pour de nombreuses applications nécessitant une protection thermique
- Offre une durabilité supérieure et une bonne protection contre les coupures, les perforations et l’abrasion
- Certifié comme gant de catégorie III pour une protection contre les températures élevées et conforme aux performances EN 407 de niveau 413X4X
- Convient à un grand nombre d’applications nécessitant une résistance à la chaleur, y compris le soudage, les machines d’exploitation et le travail dans des environnements présentant un risque de chaleur ou d’éclaboussures en fusion
- Grâce à la doublure intérieure en jersey doux et aux manchettes en denim de coton, il est confortable à porter
- En cuir résistant, le gant robuste est conçu avec un renfort de paume pour une résistance à l’abrasion accrue
- Les coutures sont en fibres d’aramides Kevlar™ et sont renforcées par des morceaux de cuir de vache ; cette construction offre une protection mécanique supérieure
- Durabilité et protection mécanique
Applications :
- Soudage
- Chargement et déchargement avec risque de chaleur ou d’éclaboussures en fusion
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Matériau de la manchette | Fibres d’aramide Dupont™ Kevlar™ |
Type de produit | Gants lourds |
Dimensions | 10 |
Couleur de manchette de gant | Jaune |
Type de manchette de gant | Manchette |
Doublure | Jersey de coton |
Quantité | 72 paires |
Résistant à | Résistance à la chaleur, aux coupures, aux déchirures et à l’abrasion |
Séries | 43-216 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Edmont™ Gants lourds jaunes en fibre d’aramide ActivArmr™ WorkGuard™ série 43-216 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu