Learn More
Heathrow Scientific™ Support de pipettes en acrylique 4 places
Repos oblique pour supprimer tout danger de chute des pipettes. Le support de pipettes en acrylique 4 place Heathrow Scientific™ permet de saisir les pipettes en deux endroits pour un maintien sûr.
Marque: Heathrow Scientific™ HS206204
77.06 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En acrylique
- Support de pipettes classique 4 places
- Compatible avec la plupart des grandes marques de pipettes
Spécification
Portoir pour pipette | |
Pipettes (4) | |
4 | |
None | |
Non stérile | |
14.6 cm | |
17.2 cm | |
20.64 cm | |
Supérieur : 25 mm ; inférieur : 20 mm |
Non autoclavable | |
Acrylique | |
Z-shaped | |
No | |
1 de chaque | |
5.7 in. | |
6.8 in. | |
8.1 in. |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
6Heures
14Minutes
24Secondes
4 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
81Heures
14Minutes
24Secondes
4Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%