Learn More
Thermo Scientific™ Bloc, 6 x 15 ml, pour bains secs / blocs chauffants compacts
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
No. of Places:
6
Conditionnement:
1 pièce
Description
Améliorez les capacités de votre application grâce aux différents accessoires pour bains à sec compacts Thermo Scientific™.
Garantie : 2 ans
Spécification
Spécification
| Description | Bloc 6 × 15 ml |
| Capacité (métrique) | 15 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Chauffage de bloc/bain à sec compact Thermo Scientific™ |
| Éclairage | DEL |
| No. of Places | 6 |
| Type | Bloc |
| Dimensions (L x l x H) | 36 × 108 × 72 mm (1.4 × 4.3 × 2.8 in) |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.