Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 500 avec membrane Supor™, stériles
Capsules AcroPak conçues pour les applications de recherche uniquement.
Marque:  Cytiva 12991
182.04 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17104251
  • 221.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques
  • Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
  • La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PES Hydrophile
Stérile
1 de chaque
0,8/0,2 μm
500 cm2
Raccord cannelé cranté
Nom du produit
Cytiva Capsules AcroPak™ 500 avec membrane Supor™, stériles > 0,8 μm/0,2 μm