Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Capsules AcroPak™ 500 avec membrane Supor™, stériles
Capsules AcroPak conçues pour les applications de recherche uniquement.
155.00€ - 235.00€
Spécification
Matériau (membrane) | PES Hydrophile |
---|---|
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 500 cm2 |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Type de sortie | Raccord cannelé cranté |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17124251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12993 |
0,8/0,45 μm |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17104251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12991 |
0,8/0,2 μm |
208.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17144251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12995 |
0,2/0,2 μm |
235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17164251
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12997 |
0,1/0,1 μm |
192.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques
- Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
- La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
Spécification
PES Hydrophile | |
500 cm2 | |
Raccord cannelé cranté |
Stérile | |
1 de chaque |