Learn More
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ à angle fixe avec couvercle étanche aux aérosols
Pour une utilisation avec la centrifugeuse 5430 et la centrifugeuse 5430 R
Marque: Eppendorf™ 5427739009
992.76 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les rotors Eppendorf QuickLock étanches aux aérosols se ferment en seulement 1/4 de tour
- Permet de gagner du temps durant chaque utilisation quotidienne
- Élimine les contraintes répétitives sur votre poignet
Spécification
Modèle F-35-6-30 | |
6 x 15 / 50 mL | |
Fixe | |
6 |
Rotor angulaire fixe | |
Centrifugeuses 5430/5430R. | |
Couvercle |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Rotor QuickLock™ à angle fixe avec couvercle étanche aux aérosols > Modèle F-35-6-30, avec couvercle
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu