Learn More
Acétonitrile avec acide trifluoroacétique à 0,1 % (v/v), Optima™, qualité LC/MS, Thermo Scientific™
124.80 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21944" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21944" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Description
Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
TFA est un additif de phase mobile courant qui peut fonctionner comme réactif de paire d’ions
Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
TFA est un additif de phase mobile courant qui peut fonctionner comme réactif de paire d’ions
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v) |
pH | 2 |
Point de fusion | -50°C |
Note relative au nom | Solvent Blends |
Absorbance | ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm |
Informations sur la décomposition | >500°C |
Densité | 0.7810g/cm³ |
Point d’ébullition | 82°C |
Quantité | 500 mL |
Identification | Pass Test |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
Identifiant produit
- Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.,Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid