Learn More
Acétonitrile avec acide trifluoroacétique à 0,1 % (v/v), Optima™, qualité LC/MS, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Description
- Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
- Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
- Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
- TFA est un additif de phase mobile courant qui peut fonctionner comme réactif de paire d’ions
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v) |
pH | 2 |
Point de fusion | -50°C |
Note relative au nom | Solvent Blends |
Absorbance | ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm |
Informations sur la décomposition | >500°C |
Densité | 0.7810g/cm³ |
Point d’ébullition | 82°C |
Quantité | 4 L |
Identification | Pass Test |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile with 0.1% (v/v) Trifluoroacetic acid
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.