Learn More
Acétonitrile avec acide trifluoroacétique à 0,1 % (v/v), Optima™, qualité LC/MS, Thermo Scientific™ Code produit.: 10230125
Acétonitrile avec acide trifluoroacétique à 0,1 % (v/v), Optima™, qualité LC/MS, Thermo Scientific™
Code produit. 10230125
1 L, Flacon ambré à col large
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
Code produit. 10230125
Marque: Fisher Chemical LS1211
Demander un format en vrac ou personnalisé
  • Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
  • Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
  • Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
  • TFA est un additif de phase mobile courant qui peut fonctionner comme réactif de paire d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8, 76-05-1
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL 4169
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v)
pH 2
Point de fusion -50°C
Note relative au nom Solvent Blends
Absorbance ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm
Informations sur la décomposition >500°C
Densité 0.7810g/cm³
Point d’ébullition 82°C
Quantité 1 L
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon ambré à col large
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage ≥97.5 %
Résidus après évaporation ≤1ppm
Formule linéaire CH3CN
Eau ≤0.01%
Merck Index 15, 9847
Poids de la formule 41.04
Pourcentage de pureté 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.,EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.,EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile avec acide trifluoroacétique à 0,1 % (v/v), Optima™, qualité LC/MS, Thermo Scientific™ >