Learn More
Acétonitrile avec acide trifluoroacétique à 0,1 % (v/v), Optima™, qualité LC/MS, Thermo Scientific™
Product Code. 10270455
500 mL, Flacon en verre
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Conditionnement:
Flacon ambré à col large
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Mélange de phases mobiles de haute pureté idéal pour les applications LC/MS et UHPLC-UV
Pré-mélangé pour faciliter l’utilisation
Faible teneur en ions métalliques pour garantir une contamination minimale par des métaux
TFA est un additif de phase mobile courant qui peut fonctionner comme réactif de paire d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-05-8, 76-05-1
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.053
Numéro MDL 4169
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
CID PubChem 6342
ChEBI CHEBI:38472
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Specifications
Nom chimique ou matériau 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v)
pH 2
Point de fusion -50°C
Note relative au nom Solvent Blends
Absorbance ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm
Informations sur la décomposition >500°C
Densité 0.7810g/cm³
Point d’ébullition 82°C
Quantité 500 mL
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage ≥97.5 %
Résidus après évaporation ≤1ppm
Formule linéaire CH3CN
Eau ≤0.01%
Merck Index 15, 9847
Poids de la formule 41.04
Pourcentage de pureté 0.095 to 0.105% (v/v) Trifluoroacetic Acid
Qualité OPTIMA™ LC-MS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.,Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acétonitrile avec acide trifluoroacétique à 0,1 % (v/v), Optima™, qualité LC/MS, Thermo Scientific™ >