Learn More
Acétone, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 kg
25 L
155 kg
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Metal Drum
Poly-coated Bottle
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetone |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Densité | 0.791g/mL at 25°C |
Quantité | 20 kg |
Limite d’explosion | 0.132 |
Point d’éclair | −17°C (1.4°F) |
Conditionnement | Bidon en acier inoxydable |
Formule linéaire | CH3COCH3 |
Tension de vapeur | 184mmHg (20°C) |
Numéro UN | 1090 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 15
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetone
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétone, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu