Learn More
2-Propanol, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Code produit.: 15673990
2-Propanol, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell
Code produit. 15673990
2.5 L, Bouteille en plastique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
155 kg
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Tambour métallique
Code produit. 15673990
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 335392.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 67-63-0
Formule moléculaire C3H8O
Poids moléculaire (g/mol) 60.096
Numéro MDL MFCD00011674
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
CID PubChem 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nom IUPAC propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Propanol
Densité 0.785g/mL at 25°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.02
Point d’éclair 12°C (53.6°F)
Température d’allumage 750°F
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire (CH3)2CHOH
Tension de vapeur 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C)
Numéro UN UN1219
Beilstein 635639
Poids de la formule 60.1g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8% (GC)
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Propanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Propan-2-ol
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
2-Propanol, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell >