Learn More
- Home
- Products
- Produits chimiques
- Solvants
- Méthanol
- Méthanol, Puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Méthanol, Puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99,8 % (CPG), Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15633710Code produit. 15633710
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 322132.5L
Spécification
Identifiants chimiques
CAS | 67-56-1 |
Formule moléculaire | CH4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 32.04 |
Numéro MDL | MFCD00004595 |
Clé InChI | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spiritAfficher plusAfficher moins |
CID PubChem | 887 |
ChEBI | CHEBI:17790 |
Nom IUPAC | Méthanol |
SMILES | CO |
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methanol |
Note relative au nom | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Densité | 0.791g/mL at 25°C |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 0.36 |
Point d’éclair | 9°C (48.2°F) |
Température d’allumage | 725°F |
Formule linéaire | CH3OH |
Tension de vapeur | 410mmHg (50°C), 97.68mmHg (20°C) |
Numéro UN | 1230 |
Beilstein | 1098229 |
Poids de la formule | 32.04g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99.8% (GC) |
Qualité | ACS/certifié pur |
Afficher plus Afficher moins |
Suggestions de produits
Ces alternatives pourraient vous intéresser
-
-
-
Code produit. 15613710
-
Code produit. 15643710
-
Code produit. 15653710
-
Code produit. 15673710
-
Code produit. 15683710
-
Code produit. 15623710
-
Code produit. 10073023
-
Code produit. 15263498
-
-
Code produit. 15663710
-
Code produit. 15693710
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté This information does not imply a recommendation or representation of any kind and any action taken upon the information provided is strictly at your own risk. The products shown have not been qualified by Fisher Scientific for any particular purpose, application or use and it is the responsibility of the purchaser to ensure that the performance of the product is suitable for the purchasers specific use or intended application.
-
Catalog No. 10284580
101,00 € / 2.50L -
Catalog No. 15643730
Dichlorométhane, certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Dichlorométhane, certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO,
100,14 € / 2.50L -
Catalog No. 15643670
102,77 € / 2.50L -
Catalog No. 10660131
665,00 € / 2.50L -
Catalog No. 10001334
860,00 € / 2.50L -
Catalog No. 10407440
423,00 € / 2.50L -
Catalog No. 10437341
325,00 € / 2.50L -
Catalog No. 10244202
196,00 € / 5L -
Catalog No. 10162180
138,00 € / 2.50L -
Catalog No. 10785901
168,00 € / 2.50L -
Catalog No. 10045421
30,65 € / 100mL -
Catalog No. 10103483
20,45 € / 100mL -
Catalog No. 10214490
90,30 € / 2.50L -
Catalog No. 11367996
42,45 € / 2.50L
Sécurité et traitement
- Methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: methanol