Learn More
Acétone, réactif de laboratoire, ≥99,5 %, Honeywell™
Réactif de laboratoire, ≥99,5 %
35.34€ - 485.73€
Identifiants chimiques
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 58.08 |
Numéro MDL | MFCD00008765 |
Clé InChI | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone |
CID PubChem | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
Nom IUPAC | propan-2-one |
SMILES | CC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15651640
|
Honeywell Research Chemicals
179973-1L |
1 L | Flacon en verre |
35.34€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15688320
|
Honeywell Research Chemicals
179973-4L |
4 L | Flacon en verre |
98.92€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15611650
|
Honeywell Research Chemicals
179973-6X1L |
6 x 1 L | Flacon en verre |
179.02€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15631640
|
Honeywell Research Chemicals
179973-10L |
10 L | Stainless Steel Can | N/A | N/A | N/A | |||||
15691640
|
Honeywell Research Chemicals
179973-4X4L |
4 x 4 L | Flacon en verre |
344.16€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15601650
|
Honeywell Research Chemicals
179973-4X5L |
4 x 5 L | Flacon poly | N/A | N/A | N/A | |||||
15671640
|
Honeywell Research Chemicals
179973-20L |
20 L | Boîte en acier inoxydable | N/A | N/A | N/A | |||||
15681640
|
Honeywell Research Chemicals
179973-25L |
25 L | Bidon en acier inoxydable |
485.73€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Chemical Identifiers
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
propan-2-one |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Specifications
Acetone | |
67-64-1 | |
0.791g/mL at 25°C | |
0.132 | |
Liquide | |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
UN1090 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
≥99.5% |
-94°C | |
Incolore | |
56°C | |
−17°C (1.4°F) | |
n20/D 1.359(lit.) | |
CH3COCH3 | |
184mmHg (20°C) | |
635680 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-one | |
180 | |
58.08g/mol | |
Réactif de laboratoire |
Safety and Handling
P210-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
H225-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : classe 3 - PG 2 - Acétone
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
missing translation for 'rtecsNumber' : AL3150000
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Acetone
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: acetone
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Acétone, réactif de laboratoire, ≥99,5 %, Honeywell™