Learn More
Acétone, réactif de laboratoire, ≥99,5 %, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
10 L
20 L
25 L
4 x 4 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Flacon poly
Stainless Steel Can
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetone |
Point de fusion | -94°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.791g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 56°C |
Quantité | 6 x 1 L |
Limite d’explosion | 0.132 |
Point d’éclair | −17°C (1.4°F) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Forme physique | Liquide |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetone
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétone, réactif de laboratoire, ≥99,5 %, Honeywell™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu