Learn More
Acétone, réactif de laboratoire, ≥99,5 %, Honeywell™ Code produit.: 15691640
Acétone, réactif de laboratoire, ≥99,5 %, Honeywell™
Code produit. 15691640 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
4 x 4 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
10 L
20 L
25 L
4 x 4 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Flacon poly
Stainless Steel Can
Code produit. 15691640
Marque: Honeywell Research Chemicals 1799734X4L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif de laboratoire, ≥99,5 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -94°C
Couleur Incolore
Densité 0.791g/mL at 25°C
Point d’ébullition 56°C
Quantité 4 x 4 L
Limite d’explosion 0.132
Point d’éclair −17°C (1.4°F)
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.359(lit.)
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 184mmHg (20°C)
Numéro UN UN1090
Beilstein 635680
Poids de la formule 58.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif de laboratoire
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetone
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Consejos de prudencia
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Acétone, réactif de laboratoire, ≥99,5 %, Honeywell™ >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado