Learn More
Acétone, réactif de laboratoire, ≥99,5 %, Honeywell™
Code produit. 15671640 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
10 L
20 L
25 L
4 x 4 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Boîte en acier inoxydable
Flacon en verre
Flacon poly
Stainless Steel Can
Conditionnement:
10L
1L
20L
25L
4 pièces
4L
6 pièces
Code produit. 15671640
Marque: Honeywell Research Chemicals 17997320L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif de laboratoire, ≥99,5 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetone
Point de fusion -94°C
Couleur Incolore
Densité 0.791g/mL at 25°C
Point d’ébullition 56°C
Quantité 20 L
Limite d’explosion 0.132
Point d’éclair −17°C (1.4°F)
Conditionnement Boîte en acier inoxydable
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.359(lit.)
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 184mmHg (20°C)
Numéro UN UN1090
Beilstein 635680
Poids de la formule 58.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Qualité Réactif de laboratoire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.