Learn More
Solution tampon pH d’acétate 5,0, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Marque:  Fisher Chemical SOL 042 1L
Code produit. 12960684
  • 106.00€ / 1000mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
5,0
Tampon
Liquide
1000mL
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1089595 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/03/2025 Catalog NumberSOL 042 1L
Numéro de lot1039297 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog NumberSOL 042 1L
Numéro de lot1056745 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog NumberSOL 042 1L
Nom du produit
Solution tampon pH d’acétate 5,0, Fisher Chemical™ > Quantité : 1000mL