Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate, solution tampon 1 M, pH 5,5 Code produit.: 15443699
Thermo Scientific Chemicals Acétate, solution tampon 1 M, pH 5,5
Code produit. 15443699
250mL
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Code produit. 15443699
Marque: Thermo Scientific Chemicals J61033.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Acetate, 1M buffer soln., pH, 5.5 it is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as ChIP-on-ChIP assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate, sol. tampon 1 M, pH 5,5 est largement utilisé dans la précipitation des acides nucléiques et la préparation des colorants de gels pour l’électrophorèse sur gel de protéines. La solution tampon d’acétate de sodium convient à la précipitation de l’ADN, à l’élution des protéines et à une utilisation dans les applications de biologie moléculaire telles que les essais ChIP-on-ChIP et les tests d’inhibition enzymatique in vitro.
Solubilité
Soluble dans l’eau (246 g/l) à 20°C et dans l’éthanol.
Remarques
Contient de l’acétate de sodium et de l’acide acétique glacial, pH 5,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Spécification
Concentration Solution de tampon 1M
Formule moléculaire C2H3NaO2
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Nom IUPAC sodium acetate
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Forme Liquide
Quantité 250mL
Conditions de stockage Température ambiante
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Acétate, solution tampon 1 M, pH 5,5 >