Learn More
Fisherbrand™ Cartouche AccuQuatro U Pack
Code produit. 15419719 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Cartouche AccuQuatro U pack, alimentation DI
Cartouche AccuQuatro U pack, alimentation RO
Cartouche U pack AccuQuatro, faible teneur en COT
Kit de cartouches AccuQuatro U Pack avec filtre final 0,2 μm, alimentation RO
Kit de cartouches AccuQuatro U Pack avec filtre final 0,2 μm, alimentation déminéralisée
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15419719
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Choisissez la cartouche adaptée à votre eau d’alimentation. Les cartouches AccuQuatro Fisher Scientific™ sont disponibles pour eau d’alimentation d’osmose inverse, déminéralisée ou à faible teneur en COT.
  • Volume d’eau morte minimal
  • Production d’eau ultrapure exempte d’ions et de matières organiques
  • Choix de cartouches d’ultra-purification pour les types d’eau d’alimentation
Spécification
À utiliser avec (équipement) Accu100
Type Cartouche U pack AccuQuatro, faible teneur en COT