Learn More
Fisherbrand™ Cartouche AccuQuatro U Pack
Choisissez la cartouche adaptée à votre eau d’alimentation. Les cartouches AccuQuatro Fisher Scientific™ sont disponibles pour eau d’alimentation d’osmose inverse, déminéralisée ou à faible teneur en COT.
Marque: Fisherbrand™ RR100Q1KT
Description
- Volume d’eau morte minimal
- Production d’eau ultrapure exempte d’ions et de matières organiques
- Choix de cartouches d’ultra-purification pour les types d’eau d’alimentation
Spécification
Accu100 | |
Kit de cartouches AccuQuatro U Pack avec filtre final 0,2 μm, alimentation RO |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Cartouche AccuQuatro U Pack >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu